Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C023045

Bide Pharmatech

Methyl 2,5-dichloro-3-methoxybenzoate

Synonim(y):

methyl 2,5-dichloro-3-methoxybenzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8O3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.07
MDL number:
Produkt BDPH9C023045 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-4-5(10)3-6(8(7)11)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3

Inchi Key

LXFFJZLHTMOKFP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów