Przejdź do zawartości

BDPH9C023FF9

Bide Pharmatech

4-Chloro-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine

Synonim(y):

4-chloro-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H6O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.58
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C7H6ClNO/c8-7-6-4-10-3-5(6)1-2-9-7/h1-2H,3-4H2

Inchi Key

YWNVEWDAKBXBOV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów