Merck
BDPH9C02492D
Bide Pharmatech
3-Chloro-6-(chloromethyl)-2-methoxypyridine
Synonim(y):
3-chloro-6-(chloromethyl)-2-methoxypyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O1N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.04
MDL number:
Produkt BDPH9C02492D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-11-7-6(9)3-2-5(4-8)10-7/h2-3H,4H2,1H3
Inchi Key
RUNMBXXPXZJZFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)