Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C485D3F

Bide Pharmatech

1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-naphthyridine

Synonim(y):

1,3,6,8-tetrachloro[2,7]naphthyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H2N2Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.93
MDL number:
Produkt BDPH9C485D3F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H2Cl4N2/c9-4-1-3-2-5(10)14-8(12)6(3)7(11)13-4/h1-2H

Inchi Key

ZJBZAKMLSOJQEB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów