Przejdź do zawartości
BL3H99F8D72B
BLD Pharmatech
(S)-1-(3,4,5-Trifluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Synonim(y):
(S)-1-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11N1Cl1F3
Masa cząsteczkowa:
225.64
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-2-8(13)5-3-6(10)9(12)7(11)4-5;/h3-4,8H,2,13H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Inchi Key
QPSNHEAOJGZKBW-QRPNPIFTSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)