Przejdź do
COM448612469
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-amino-3-(propylamino)benzoate
Synonim(y):
methyl 4-amino-3-(propylamino)benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H16O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-3-6-13-10-7-8(11(14)15-2)4-5-9(10)12/h4-5,7,13H,3,6,12H2,1-2H3
Inchi Key
AFCULDLVWJNWLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)