Merck
COM448617526
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Bromophenyl)-3-cyanopropanoic acid
Synonim(y):
3-(4-bromophenyl)-3-cyanopropanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5H2,(H,13,14)
Inchi Key
AYOMFJWRKMHFBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)