Merck
COM448619487
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-(3-Bromophenyl)propyl)morpholine
Synonim(y):
4-[3-(3-bromophenyl)propyl]morpholine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H18O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c14-13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-15-7-9-16-10-8-15/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2
Inchi Key
BRDFMYRGMMWEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)