Merck
COM448622916
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl L-Z-isoleucinamide
Synonim(y):
benzyl ((2S,3S)-1-(benzylamino)-3-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H26O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.45
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H26N2O3/c1-3-16(2)19(20(24)22-14-17-10-6-4-7-11-17)23-21(25)26-15-18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16,19H,3,14-15H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)/t16-,19-/m0/s1
Inchi Key
FRMMFXBMHIAIQW-LPHOPBHVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Benzyl L-Z-isoleucinamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)