Merck
COM448630380
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Bromophenyl)propanenitrile
Synonim(y):
2-(2-bromophenyl)propanenitrile
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7(6-11)8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,7H,1H3
Inchi Key
CAKUAVIXSOZILM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Bromophenyl)propanenitrile
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0606
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)