Merck
COM448630871
Combi-Blocks, Inc.
5-(4-Chloro-2-methylphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Synonim(y):
5-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H9O2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.72
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H9ClO2S/c1-7-6-8(13)2-3-9(7)10-4-5-11(16-10)12(14)15/h2-6H,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
NNZJHHRVOBRJED-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)