Informacje o tej pozycji
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
Inchi Key
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?