Merck
COM448633831
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromomethyl-4-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester
Synonim(y):
2-[5-(bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H19O3Br1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.02
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H19BBrFO3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-6-9(8-16)11(17)7-12(10)18-5/h6-7H,8H2,1-5H3
Inchi Key
ALHMWDFGZCCABB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)