Merck
COM448635575
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Synonim(y):
1-(5-bromo-2-pyridinyl)azepane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-10-5-6-11(13-9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2
Inchi Key
MTYJNKMYXIMVFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)