Merck
COM448635670
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Synonim(y):
3-bromo-6-hydrazino-2-methylpyridine
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
WQIMBATZAFAPJX-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7093
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)