Przejdź do zawartości
Merck

COM448639460

Combi-Blocks, Inc.

2-(7-Fluoro-2-methyl-1h-indol-3-yl)ethanamine oxalate

Synonim(y):

2-(7-fluoro-2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine oxalate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H15O4N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.27
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C11H13FN2.C2H2O4/c1-7-8(5-6-13)9-3-2-4-10(12)11(9)14-7;3-1(4)2(5)6/h2-4,14H,5-6,13H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)

Inchi Key

FGEABQKPBJZYHY-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów