Przejdź do zawartości
Merck

COM448639518

Combi-Blocks, Inc.

Bis[(pyridin-2-yl)carbonyloxy]chromio pyridine-2-carboxylate

Synonim(y):

tris(picolinoyloxy)chromium

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H12O6N3Cr1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.31
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3

Inchi Key

CBDQOLKNTOMMTL-UHFFFAOYSA-K

Purity

98%

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów