Merck
COM448653478
Combi-Blocks, Inc.
3-[Carboxy-(9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Synonim(y):
[1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinyl]{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H32O6N2
Masa cząsteczkowa:
480.56
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29-14-8-9-17(15-29)23(24(30)31)28-25(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,17,22-23H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,28,32)(H,30,31)
Inchi Key
XENRQNWROSXSPT-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)