Merck
COM448653992
Combi-Blocks, Inc.
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate
Synonim(y):
bis[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl] 2-methylenesuccinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H6O4F12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.15
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H6F12O4/c1-3(5(25)27-7(10(18,19)20)11(21,22)23)2-4(24)26-6(8(12,13)14)9(15,16)17/h6-7H,1-2H2
Inchi Key
OICRDFIVTSEVJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)