Przejdź do zawartości
Merck

COM448654131

Combi-Blocks, Inc.

Bilirubin

Synonim(y):

3-{2-({3-(2-carboxyethyl)-4-methyl-5-[(E)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-2-yl}methyl)-4-methyl-5-[(E)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl}propanoic acid

Wybierz wielkość

Zmień widok

Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13+,27-14+

Inchi Key

BPYKTIZUTYGOLE-BMNRKXRESA-N

Purity

97%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Bilirubin




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów