Merck
COM448656582
Combi-Blocks, Inc.
Protoporphyrin ix disodium salt
Synonim(y):
sodium 3,3'-(3,7,12,17-tetramethyl-8,13-divinylporphyrin-2,18-diyl)dipropionate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H32O4N4Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.63
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C34H34N4O4.2Na/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16,36-37H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;;
Inchi Key
JZRNDUPVNXWZDY-NCVRDGRQSA-L
Purity
90%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)