Merck
COM448660447
Combi-Blocks, Inc.
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
Synonim(y):
sodium 5-((2-aminoethyl)amino)naphthalene-1-sulfonate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H15O4N2S1Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.32
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H14N2O3S.Na.H2O/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
Inchi Key
RSSNFBRKWCVQDM-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)