Merck
COM448661083
Combi-Blocks, Inc.
Cobalt(iii) acetylacetonate
Synonim(y):
tris((Z)-4-oxopent-2-en-2-yloxy)cobalt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H21O6Co1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.26
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Inchi Key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(iii) acetylacetonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)