Przejdź do zawartości
Merck

COM448662875

Combi-Blocks, Inc.

Bilirubin conjugate

Synonim(y):

disodium 2-[(3-{4-methyl-2-[(4-methyl-5-[(E)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-3-{3-oxo-3-[(2-sulfonatoethyl)amino]propyl}-1H-pyrrol-2-yl)methyl]-5-[(E)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl}propanoyl)amino]ethanesulfonate

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C37H44O10N6S2Na2
Masa cząsteczkowa:
842.9
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C37H46N6O10S2.2Na/c1-7-24-23(6)36(46)43-31(24)18-29-22(5)27(10-12-35(45)39-14-16-55(51,52)53)33(41-29)19-32-26(9-11-34(44)38-13-15-54(48,49)50)21(4)28(40-32)17-30-20(3)25(8-2)37(47)42-30;;/h7-8,17-18,40-41H,1-2,9-16,19H2,3-6H3,(H,38,44)(H,39,45)(H,42,47)(H,43,46)(H,48,49,50)(H,51,52,53);;/q;2*+1/p-2/b30-17+,31-18+;;

Inchi Key

IQKDYMAMJBFOQJ-KPUSBRQXSA-L

Purity

95%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów