Przejdź do zawartości
Merck

COM448673717

Combi-Blocks, Inc.

1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate

Synonim(y):

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyl 2-methylacrylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H8O2F16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.18
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C13H8F16O2/c1-4(2)5(30)31-3-7(16,17)9(20,21)11(24,25)13(28,29)12(26,27)10(22,23)8(18,19)6(14)15/h6H,1,3H2,2H3

Inchi Key

XAENZTGUQXVFPQ-UHFFFAOYSA-N

Purity

97%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów