Merck
COM448687776
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyclopropyl-1-(pyridin-2-yl)-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonim(y):
5-cyclopropyl-1-(2-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H11O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c16-12(17)9-7-14-15(11(9)8-4-5-8)10-3-1-2-6-13-10/h1-3,6-8H,4-5H2,(H,16,17)
Inchi Key
QNXCBZBVGWLWCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)