Merck
COM497514347
Combi-Blocks, Inc.
Hydroxocobalamin acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C64H91O16N13P1Co1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1388.41
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C62H90N13O14P.C2H4O2.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2(3)4;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-3/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Inchi Key
QHSPIHUMLGFPKX-WYVZQNDMSA-K
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)