Przejdź do zawartości
Merck

COM517297832

Combi-Blocks, Inc.

Ethyl 2-(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenoxy)acetate

Synonim(y):

ethyl 2-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)phenoxy)acetate

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H21O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.34
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C15H21NO5/c1-5-19-13(17)10-20-12-8-6-11(7-9-12)16-14(18)21-15(2,3)4/h6-9H,5,10H2,1-4H3,(H,16,18)

Inchi Key

LNVZCBNGMUMVHW-UHFFFAOYSA-N

Purity

97%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów