Merck
COM633144726
Combi-Blocks, Inc.
2,2,4-Trimethylhexane
Synonim(y):
2,2,4-trimethylhexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.26
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
98%
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Inchi Key
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,4-Trimethylhexane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)