Przejdź do zawartości
Merck

COM633480981

Combi-Blocks, Inc.

Tin(iv) chloride bis(2,4-pentanedionate)

Synonim(y):

(3Z)-4-[(dichloro{[(1Z)-1-methyl-3-oxo-1-butenyl]oxy}stannyl)oxy]-3-penten-2-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H14O4Cl2Sn1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.83
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;

Inchi Key

DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J

Purity

98%

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów