Merck
COMH042364FD
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-8-methyl-5h-pyrimido[5,4-b]indole
Synonim(y):
4-chloro-8-methyl-5H-pyrimido[5,4-b]indole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H8N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.66
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H8ClN3/c1-6-2-3-8-7(4-6)9-10(15-8)11(12)14-5-13-9/h2-5,15H,1H3
Inchi Key
LNQODADCKCYIRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)