Merck
COMH580D8201
Combi-Blocks, Inc.
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
Synonim(y):
8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammoniate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H16O3N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.38
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
Inchi Key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)