Merck
COMH93D5CC9D
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Synonim(y):
N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
HGDAFIJKXCFHPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)