Merck
COMH93D5E730
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-([(tert-butoxy)carbonyl]amino)-6-methylpyridine-3-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-6-methylnicotinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H20O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-6-19-12(17)10-7-11(9(2)15-8-10)16-13(18)20-14(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,16,18)
Inchi Key
ZDLRWEQOGCCJDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)