Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C12H14BrNO2/c13-10-2-1-3-11(8-10)14-6-4-9(5-7-14)12(15)16/h1-3,8-9H,4-7H2,(H,15,16)
Inchi Key
SEZDIKBWBKCELD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Bromophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?