Merck
COMH93D5FB26
Combi-Blocks, Inc.
4-Methyl-4-(pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid
Synonim(y):
4-methyl-4-(pyridin-2-yldisulfaneyl)pentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O2N1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.38
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H15NO2S2/c1-11(2,7-6-10(13)14)16-15-9-5-3-4-8-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
FCKSMEZVBFTODF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)