Merck
COMH93D612D1
Combi-Blocks, Inc.
Beta-zearalenol
Synonim(y):
(3S,7S)-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.39
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
Inchi Key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)