Merck
COMH93D650B8
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Chlorobenzyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanamine hydrobromide
Synonim(y):
N-(4-chlorobenzyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanamine hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H19O1N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.69
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H18ClNO.BrH/c1-19-16-8-4-13(5-9-16)10-11-18-12-14-2-6-15(17)7-3-14;/h2-9,18H,10-12H2,1H3;1H
Inchi Key
DVSKHXKZYXAXSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)