Merck
COMH93D65BFC
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(5-iodo-1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Synonim(y):
methyl 4-(5-iodothiazol-2-yl)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H8O2N1S1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H8INO2S/c1-15-11(14)8-4-2-7(3-5-8)10-13-6-9(12)16-10/h2-6H,1H3
Inchi Key
BAVRZQULDHRSHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)