Przejdź do zawartości
Merck

COMH93D6698B

Combi-Blocks, Inc.

Niobium(v) ethoxide

Synonim(y):

pentaethoxyniobium

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H25O5Nb1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5

Inchi Key

ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów