Merck
COMH93D67C9E
Combi-Blocks, Inc.
Tianeptine sodium salt hydrate
Synonim(y):
sodium 7-((3-chloro-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino)heptanoate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H26O5N2Cl1S1Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.96
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
95%
Inchi Code
1S/C21H25ClN2O4S.Na.H2O/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1
Inchi Key
HNTRDGDHBBFLPG-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)