Merck
COMH95E9655C
Combi-Blocks, Inc.
(7-chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Synonim(y):
(7-chloronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H10ClN.ClH/c12-10-5-4-8-2-1-3-9(7-13)11(8)6-10;/h1-6H,7,13H2;1H
Inchi Key
MKPNYNYORSDRIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JH-5126
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)