Merck
COMH95E96CE4
Combi-Blocks, Inc.
Imazapyr
Synonim(y):
2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)nicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H15O3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.28
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H15N3O3/c1-7(2)13(3)12(19)15-10(16-13)9-8(11(17)18)5-4-6-14-9/h4-7H,1-3H3,(H,17,18)(H,15,16,19)
Inchi Key
CLQMBPJKHLGMQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imazapyr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)