Merck
COMH99E24366
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-fluorobiphenyl
Synonim(y):
2-bromo-6-fluoro-1,1'-biphenyl
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H8Br1F1
Masa cząsteczkowa:
251.1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H8BrF/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Inchi Key
CJRQBSHIUWBRKE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)