Przejdź do
03-110
RIPAb+ Ago2 - przeciwciało i zestaw starterów zweryfikowane metodą RIP
ascites fluid, from mouse
Synonim(y):
Argonaute-2, czynnik inicjacji translacji eukariotycznej 2C, białko Slicer, białko domeny Piwi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 assays
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
2410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
100 kDa
Ago2 (argonaute-2), znany również jako eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C (EIF2C2), jest niezbędnym składnikiem odpowiedzi na interferencję RNA (RNAi) kierowaną przez siRNA. Ago2 jest endonukleazą wymaganą do rozwijania dupleksu siRNA i łączenia siRNA w kompleksy wyciszające indukowane RNA (RISC). Ago2 oddziałuje z DICER1 poprzez swoją domenę Piwi. Uważa się, że domena Piwi zapewnia aktywność rozszczepiania RNA poprzez mechanizm podobny do RNazy H. Aktywność Ago2 jest niezbędna do rozwoju embrionalnego, a także do wyciszania genów za pośrednictwem RNA (RNAi).
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję YSGAGPALAPPAPPPPIQG.
Application
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA (mikroRNA):
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (2 X107 równoważnikówkomórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µL normalnej mysiej IgG lub 5 µL przeciwciała Anti-Ago2 i zestawu do immunoprecypitacji białek wiążących RNA Magna RIP® (nr kat. 17-700).
Pomyślna immunoprecypitacja mikroRNA związanego z Ago2 została zweryfikowana za pomocą testu TaqMan microRNA, hsa-miR-23a. (Patrz rysunki).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole Magna RIP (nr kat. 17-700) lub EZ-Magna RIP (nr kat. 17-701).
Immunoprecypitacja z lizatu RIP:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat RIP z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 0,5 µl normalnej mysiej IgG lub przeciwciała anty-Ago2. Wytrącone białka (pas 1: mysie IgG, pas 2: anty-Ago2) i lizat całych komórek HeLa (pas 3) rozdzielono metodą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i wysondowano przeciwciałem anty-Ago2 (rozcieńczenie 1:5000).
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP i detekcji chemiluminescencji.
(Patrz rysunki).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Białko wiążące RNA (RBP)
Zestaw RIPAb+ Ago2 -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Ago2.
Packaging
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~5 μL przeciwciała na RIP (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anty-Ago2 (mysia monoklonalna IgG1κ). Jedna fiolka zawierająca 50 µL wodobrzusza z 0,05% azydkiem sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalna mysia IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µL buforu puchlinowego zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery RIP, FOS. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego genu FOS. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GAG AGC TGG TAG TTA GTA GCA TGT TGA
REV: AAT TCC AAT AAT GAA CCC AAT AGA TTA GTT A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu
Analysis Note
Kontrola
Zawiera mysie przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego FOS.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
RIP Lysate prepared from HeLa cells (2 X 107 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µL of either a normal mouse IgG or 5 µL of Anti-Ago2 antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of Ago2-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers FOS (Please see figures).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE56SAB4200724
description
ascites fluid, from mouse
description
clone 2A8, from mouse
description
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
clone
monoclonal
clone
2A8, monoclonal
clone
AGO2-10, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, RIP: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2, immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)