Merck
03-902
RIPAb+ GFP - przeciwciało zatwierdzone przez RIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32161000
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rabbit, vertebrates
Application:
—
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
polyclonal
mol wt
(Various)
purified by
using protein G
species reactivity
rabbit, vertebrates
isotype
IgG
suitability
suitable for immunoassay
UniProt accession no.
Application
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA:
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (1 X 10E7 równoważników komórek na IP) wyrażających SNRNP70-GFP-FLAG (nr kat. 03-903) przez transfekcję RNA poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała przeciw zielonemu białku fluorescencyjnemu i zestawu do immunoprecypitacji białka wiążącego RNA Magna RIP (nr kat. 17-700). Pomyślną immunoprecypitację RNA związanego z SNRNP70-GFP-FLAG zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów RIP, U1 snRNA.
Immunoprecypitacja:
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) wyrażających SNRNP70-GFP-FLAG (nr kat. 03-903) przez transfekcję RNA poddano immunoprecypitacji przy użyciu 0,5 µg normalnej króliczej IgG lub przeciwciała przeciwko zielonemu białku fluorescencyjnemu. Wytrącone białka rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i sondowano przeciwciałem przeciwko zielonemu białku fluorescencyjnemu (1,0 µg/ml). Białka były wizualizowane przy użyciu koziego przeciwciała anty-króliczego sprzężonego z HRP (nr kat. AP187P) i systemu detekcji chemiluminescencji.
Zestaw RIPAb+ GFP -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało przeciwko zielonemu białku fluorescencyjnemu jest wytwarzane przeciwko wysoce oczyszczonemu natywnemu GFP z Aequorea victoria. Reaguje zarówno z natywnym, jak i rekombinowanym GFP. Podczas gdy inne komercyjne przeciwciała przeciwko GFP zwykle wykazują silną reaktywność z E. coli, przeciwciało zostało oczyszczone za pomocą chromatografii białka A, a następnie poddane rozległej adsorpcji na całych komórkach szczepu E. coli BL21, co zapewnia im minimalną reaktywność krzyżową z E. coli.
Features and Benefits
Wysoce oczyszczony natywny GFP z Aequorea victoria
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu
Analysis Note
Przeciwciało przeciwko zielonemu białku fluorescencyjnemu: Jedna fiolka zawierająca 50 μg oczyszczonego przeciwciała białka G w 50 μL buforowanego roztworu wodnego (50% glicerolu, 10 mM fosforanu sodu i 150 mM NaCl, pH 7,4). Przechowywać w temperaturze -20°C. Normal Mouse IgG: Jedna fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej mysiej IgG w 125 μL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C. Primery RIP, U1 snRNA: Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla cDNA ludzkiego U1 snRNA. Przechowywać w temperaturze -20°C. FOR: GGG AGA TAC CAT GAT CAC GAA GGTREV: CCA CAA ATT ATG CAG TCG AGT TTC CC
Other Notes
Białko zielonej fluorescencji (GFP) z meduzy Aequorea victoria jest wykorzystywane jako wskaźnik fluorescencyjny do monitorowania ekspresji genów w różnych systemach komórkowych, w tym w żywych organizmach i utrwalonych tkankach. W przeciwieństwie do innych reporterów bioluminescencyjnych, GFP fluoryzuje przy braku substratów, kofaktorów lub innych białek wewnętrznych lub zewnętrznych. Oczyszczony GFP jest monomerem o masie 27 kDa składającym się z 238 aminokwasów i emituje zielone światło (maksimum emisji przy 509 nm) po wzbudzeniu światłem niebieskim lub UV.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation: RIP Lysate prepared from HeLa cells (1 X 10E7 cell equivalents per IP) expressing SNRNP70-GFP-FLAG (Cat. No. 03-903) by RNA transfection was subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal mouse IgG or Anti-Green Fluorescent Protein Antibody and the Magna RIP RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700). Successful immunoprecipitation of SNRNP70-GFP-FLAG associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers, U1 snRNA.
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)