Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10B4, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10B4, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Clec9A(232414)
General description
CLEC9A, znany również jako receptor lektyny 1 grupy naturalnych zabójców komórek dendrytycznych (DNGR-1) i kodowany przez gen Clec9a/Dngr-1, działa jako receptor endocytarny na niewielkim podzbiorze komórek mieloidalnych wyspecjalizowanych w pobieraniu i przetwarzaniu materiału z martwych komórek. CLEC9A działa jako receptor lektyny typu C sprzężony z SYK, pośrednicząc w wykrywaniu martwicy przez główny podzbiór komórek dendrytycznych zaangażowanych w regulację krzyżowego namnażania antygenów związanych z komórkami. CLEC9A rozpoznaje nitkowatą formę aktyny w połączeniu z określonymi domenami wiążącymi aktynę białek cytoszkieletowych, w tym spektryny, odsłoniętymi, gdy błony komórkowe są uszkodzone, i pośredniczy w krzyżowej prezentacji antygenów związanych z martwymi komórkami w sposób zależny od Syk. CLEC9A jest zlokalizowany w błonie plazmatycznej. CLEC9A ulega ekspresji w komórkach dendrytycznych i ma wiele izoform; izoforma 4 ulega ekspresji na wysokim poziomie przez komórki dendrytyczne CD8+ i na niskim poziomie przez plazmacytoidalne DC, ale nie przez inne komórki krwiotwórcze.
Zaobserwowano ~27 kDa i ~16 kDa. Uniprot opisuje pięć izoform o masie 27 kDa, 27 kDa, 30 kDa, 20 kDa i 17 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu CLEC9A.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła CLEC9A w mysich konwencjonalnych komórkach dendrytycznych i na większości plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych (Caminschi, I., et al. (2008). Blood. 112(8):3264-3273.).
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Immunoglobuliny i immunologia
Wykryj CLEC9A za pomocą tego szczurzego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-CLEC9A, klonu 10B4 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i cytometrii przepływowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse lymph node tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected CLEC9A in 10 μg of mouse lymph node tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected CLEC9A in 10 μg of mouse lymph node tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?