Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5H12, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
3
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5H12, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2cκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Aire(11634)
General description
60 kDa. Znanych jest wiele izoform.
AIRE (Autoimmune Regulator) to ludzki gen, który ulega ekspresji głównie w grasicy. Powoduje on transkrypcję szerokiego wyboru genów specyficznych dla narządów, zmniejszając zagrożenie wystąpienia autoimmunizacji poprzez umożliwienie eliminacji autoreaktywnych limfocytów T poprzez selekcję negatywną. Defekty w tym genie powodują rzadką autosomalną recesywną układową chorobę autoimmunologiczną określaną jako autoimmunologiczna poliendokrynopatia-kandydoza-dystrofia ektodermalna (APECED). Zakłócenie AIRE skutkuje rozwojem szeregu chorób autoimmunologicznych, najczęstszymi stanami klinicznymi w zespole są niedoczynność przytarczyc, pierwotna niewydolność kory nadnerczy i przewlekła kandydoza śluzówkowo-skórna. Aire działa poprzez inicjowanie transkrypcji zróżnicowanego zestawu własnych antygenów, takich jak insulina, w grasicy. Ekspresja ta pozwala następnie dojrzewającym tymocytom stać się tolerancyjnymi wobec narządów obwodowych, hamując w ten sposób chorobę autoimmunologiczną. Aire jest transkrypcyjnym białkiem regulatorowym, które wiąże się z DNA jako dimer i tetramer, ale nie jako monomer. Tworzy ciała jądrowe i oddziałuje z koaktywatorem transkrypcji CBP (CREBBP). Opisano co najmniej trzy warianty splicingu mRNA, w tym jeden, który powoduje przedwczesny kodon stop i transkrypt przewidywany jako kandydat do rozpadu za pośrednictwem jądra (NMD).
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi mysiego AIRE.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła AIRE w transfekowanych AIRE komórkach COS (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła AIRE w wycinkach grasicy myszy (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła AIRE w mysich komórkach nabłonka grasicy (Guerau-de-Arellano, M., et al. (2009). J Exp Med. 206(6):1245-1252.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła AIRE w wycinkach grasicy myszy (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła AIRE w mysich komórkach nabłonka grasicy (Guerau-de-Arellano, M., et al. (2009). J Exp Med. 206(6):1245-1252.).
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Wykrywaj AIRE za pomocą tego szczurzego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-AIRE, klonu 5H12 zatwierdzonego do stosowania w cytometrii przepływowej, western blottingu, ICC i IHC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2cκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in mouse primary splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected AIRE in 1X10E6 mouse primary splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected AIRE in 1X10E6 mouse primary splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?