Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
FK1, monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
IHC, WB
Citations:
24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FK1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Ubikwityna to polipeptyd składający się z 76 reszt aminokwasowych, będący bardzo konserwatywnym i szeroko rozpowszechnionym białkiem we wszystkich komórkach eukariotycznych. Zaproponowano, że ubikwityna odgrywa ważną rolę w różnych procesach biologicznych, takich jak regulacja cyklu komórkowego, replikacja DNA, naprawa DNA, odpowiedź na stres, apoptoza, transdukcja sygnału oraz biogeneza rybosomu, nukleosomu, peroksysomu i miofibryli. W tych procesach ubikwityna działa zarówno jako sygnał do degradacji białek, jak i jako chaperon promujący tworzenie organelli.
Immunogen
Poli-ubikwitynylowany lizozym.
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Przeciwciało przeciw białkom ubikwitynylowanym, klon FK1 jest przeciwciałem przeciw białkom ubikwitynylowanym do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje tylko białka poli-ubikwitynylowane, a nie białka mono-ubikwitynylowane lub wolną ubikwitynę.
Physical form
100 µl oczyszczonej immunoglobuliny o stężeniu 1 mg/ml w PBS zawierającym 0,1% azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego solą fizjologiczną buforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?