Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NL904, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
6
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL904, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
CREB jest czynnikiem transkrypcyjnym beta ZIP, który aktywuje geny docelowe poprzez elementy odpowiedzi cAMP. CREB jest w stanie przekazywać sygnały z wielu bodźców fizjologicznych, co skutkuje regulacją szerokiego zakresu odpowiedzi komórkowych. Chociaż CREB ulega ekspresji w wielu tkankach, odgrywa dużą rolę regulacyjną w układzie nerwowym. Uważa się, że CREB odgrywa kluczową rolę w promowaniu przeżycia neuronów, proliferacji prekursorów, wzrostu neurytów i różnicowania neuronów w niektórych populacjach neuronów. Dodatkowo, sygnalizacja CREB jest zaangażowana w uczenie się i pamięć u kilku organizmów. CREB jest w stanie selektywnie aktywować liczne geny niższego rzędu poprzez interakcje z różnymi partnerami dimeryzacji. CREB jest aktywowany przez fosforylację na Ser133 przez różne szlaki sygnałowe, w tym Erk, Ca2+ i sygnalizację stresu. Niektóre z kinaz zaangażowanych w fosforylację CREB przy Ser133 to p90RSK, MSK, CaMKIV i MAPKAPK-2.
Mr ~43 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 5-24
peptyd (C-SGAENQQSGDAAVTEAENQQ) odpowiadający aminokwasom 5-24 ludzkiego CREB
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj CREB, znane również jako białko wiążące elementy odpowiedzi cAMP, za pomocą przeciwciała anty-CREB, klon NL904 (królicze przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji
Rozpoznaje CREB.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki. Zaleca się podalikwotowanie produktu w celu uniknięcia powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki. Zaleca się podalikwotowanie produktu w celu uniknięcia powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Other Notes
Zastępuje: 04-218
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?